Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
ethanedithioamide 98%

ethanedithioamide 98%

Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
ethanedithioamide 98%
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
ethanedithioamide 98%

5 Opties Hieronder Beschikbaar

Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent.

Synoniemen:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • CAS-nummer:79-40-3
  • Formule:C₂H₄N₂S₂
  • MDL-nummer:MFCD00004941
  • Molecular Weight:120,19655 g/mol
  • EINECS:201-203-9
Product Family Options

Productinformatie

  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 388,00 €
    388,00 €
    1 * 25 g
       388,00 €

    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1 350,00 €
    1 350,00 €
    1 * 100 g
       1 350,00 €

    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 250 mg
       21,80 €

  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 26,10 €
    26,10 €
    1 * 1 g
       26,10 €

  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 92,70 €
    92,70 €
    1 * 5 g
       92,70 €

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.