Orders LinkContactUsLinkComponent
Allantoin 98%
Allantoin 98%
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Allantoin 98%
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synoniemen:  1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
  • CAS-nummer:97-59-6
  • Formule:C₄H₆N₄O₃
  • Molecular Weight:158,12 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 25 g
       21,80 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 100 g
       24,60 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 36,20 €
    36,20 €
    1 * 500 g
       36,20 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product