Serving Trolley, VC
Serving trolley, 800×600 mm, total capacity: 300 kg, 18 kg, 3
Catalogus # HUPF71020-1-VC
New Product
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Ga naar:
Product Details & Documents
Wheel details: Plastic
Equipped with: Buffers, fixable castors
Stainless steel
Specificaties
- Omschrijving:Serving trolley, 800×600 mm, total capacity: 300 kg
- Leggers:3
- Gewicht:18 kg
- Lengte:1020 mm
- Cat. No.:HUPF71020-1-VC
- Diepte:685 mm
- Wiel type:4 swivel castors
- Model:VC 8×6/3
- Wieldiameter:125 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Hoogte:1105 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.