Orders LinkContactUsLinkComponent
TEGERA 130A Welding Gloves
New Product
Leverancier:   EJENDALS
TEGERA 130A Welding Gloves
Leverancier:  EJENDALS
New Product
Certificaten
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
TEGERA 130A is a robust welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams. The glove features a reinforced index finger, reinforced seams, excellent fingertip sensitivity, a comfortable fit, and a high level of protection. It also withstands welding sparks and grinding splashes.
  • Great protection against abrasion
    Withstands contact heat up to 100 °C (212 °F)
    High level of protection
    Good fingertip sensitivity and reinforced index finger
    Flexible and durable with good fit
    KEVLAR® thread in the seams which resists 427 ℃ short-term heat exposure (max operating limit) and 204 ℃ longer-term heat exposure (constant operating limit)
    Flame retardant
    Withstands welding sparks and grinding splash
Prevents risk of burn injuries, heat injuries, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations.
Primary environments of use: Warm environments, dirty environments, harsh environments.
Primary areas of use: Assembly, metalwork, welding, hot work.
Primary industries of use: Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive.
 : EN ISO 21420:2020, EN 407:2020 412X4X, EN 388:2016+A1:2018 2121X, EN 12477:2001+A1:2005, EN 1149-2:1997, CE 2777, UK CA 0321.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • EJEN130A-8
  • EJEN130A-7
  • EJEN130A-6
  • EJEN130A-9
  • EJEN130A-11
  • EJEN130A-10
  • Model:
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Voeringmateriaal:
  • Ongevoerd
  • Ongevoerd
  • Ongevoerd
  • Ongevoerd
  • Ongevoerd
  • Ongevoerd
  • Manchetstijl:
  • Veiligheidsmanchet
  • Veiligheidsmanchet
  • Veiligheidsmanchet
  • Veiligheidsmanchet
  • Veiligheidsmanchet
  • Veiligheidsmanchet
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Handschoenmaat
    Kleur
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • 8
    wit
    300 - 350 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-8
    Model
    130A
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Voeringmateriaal
    Ongevoerd
    Manchetstijl
    Veiligheidsmanchet
    New Product
  • 7
    wit
    300 - 350 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-7
    Model
    130A
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Voeringmateriaal
    Ongevoerd
    Manchetstijl
    Veiligheidsmanchet
    New Product
  • 6
    wit
    300 - 350 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-6
    Model
    130A
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Voeringmateriaal
    Ongevoerd
    Manchetstijl
    Veiligheidsmanchet
    New Product
  • 9
    wit
    300 - 350 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-9
    Model
    130A
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Voeringmateriaal
    Ongevoerd
    Manchetstijl
    Veiligheidsmanchet
    New Product
  • 11
    wit
    300 - 350 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-11
    Model
    130A
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Voeringmateriaal
    Ongevoerd
    Manchetstijl
    Veiligheidsmanchet
    New Product
  • 10
    wit
    300 - 350 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-10
    Model
    130A
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Voeringmateriaal
    Ongevoerd
    Manchetstijl
    Veiligheidsmanchet
    New Product