EasyPlus™ Titration Electrodes
New Product
Leverancier: Mettler - Toledo
Ga naar:
Over dit artikel
Electrode for use with Mettler Toledo® range of EasyPlus™ titrators only.
Electrode only.
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Electrode for use with Mettler Toledo® range of EasyPlus™ titrators only.
Electrode only.
Product Family Options
Productinformatie
- MeetbereikVoorBeschikbaarheidPrice
- METT30043106EM40-BNC Sensor Redox mVEM40-BNC Sensor Redox mV±2000 mV/0 - 14 pHEasy Pro, Easy EPM, Easy pH titratorsLog in voor beschikbaarheid1 * 1 Pce264,00 €Specificaties:New ProductNew Product
- METT30043105EM43-BNC Sensor Redox IpolEM43-BNC Sensor Redox Ipol±2000 mVEasy Pro, Easy Ox titratorsLog in voor beschikbaarheid1 * 1 Pce315,00 €Specificaties:New ProductNew Product
- METT30043104EG13-BNC sensor pH non-aqueousEG13-BNC sensor pH non-aqueous0 - 2000 mVEasy Pro, Easy KFV, Easy Ox titratorsLog in voor beschikbaarheid1 * 1 Pce336,00 €Specificaties:New ProductNew Product
- METT30043107EM45-BNC sensor precipitationEM45-BNC sensor precipitation±2000 mV/0 - 14 pHEasy Pro, Easy Cl titratorsLog in voor beschikbaarheid1 * 1 Pce261,00 €Specificaties:New ProductNew Product
- METT30043103EG11-BNC sensor pH aqueousEG11-BNC sensor pH aqueous±2000 mV/0 - 14 pHEasy Pro, Easy EPM, Easy pH titratorsLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST244,00 €Specificaties:New ProductNew Product