Orders LinkContactUsLinkComponent
BIO-LAB-TOP
BIO-LAB-TOP
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
BIO-LAB-TOP
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
Certificaten
BIO-LAB-TOP
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Protect laboratory surfaces from spills.
  • BIO-LAB-TOP is a filter paper used for surface protection from spills
  • The filter paper is coated on one side with polyethylene
The filter paper has a water adsorption of 210 to 230 ml/m².
Shelf life: 72 months from production date.
Product Family Options
Sheets
Productinformatie
  • l×b
    Dikte
    Absorptievermogen
    Beschikbaarheid
    Price
  • MANA740800
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    480×600 mm
    0.22 mm/8.7 mil
    210 - 230 ml/m²
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 102,00 €
    102,00 €
    1 * 50 ST
       102,00 €
  • MANA740801
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    480×600 mm
    0.22 mm/8.7 mil
    210 - 230 ml/m²
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 174,00 €
    174,00 €
    1 * 100 ST
       174,00 €
Rolls
Productinformatie
  • l×b
    Dikte
    Absorptievermogen
    Beschikbaarheid
    Price
  • MANA740810
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    0.48×50 m
    0.22 mm/8.7 mil
    210 - 230 ml/m²
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 151,00 €
    151,00 €
    1 * 1 ROU
       151,00 €
  • MANA740820
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    0.6×50 m
    0.22 mm/8.7 mil
    210 - 230 ml/m²
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 178,00 €
    178,00 €
    1 * 1 ROU
       178,00 €
  • MANA740821
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
    0.6×100 m
    0.22 mm/8.7 mil
    210 - 230 ml/m²
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 294,00 €
    294,00 €
    1 * 1 ROU
       294,00 €