Accessories for Inverted Microscope, Axiovert 5
Mechanisch platform 130×85 R/L voor Axiovert 5 en Axio Vert.A1, handmatig mechanisch platform met 3 platen, voor montageframes K 160×110 mm, max. 3 kg monsterbelasting
Catalog # ZEIS4320439000000
New Product
Supplier: ZEISS
Accessories for Inverted Microscope, Axiovert 5
Catalog # ZEIS4320439000000
Supplier: ZEISS
New Product
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Omschrijving:Mechanisch platform 130×85 R/L voor Axiovert 5 en Axio Vert.A1, handmatig mechanisch platform met 3 platen, voor montageframes K 160×110 mm, max. 3 kg monsterbelasting
- Cat. No.:ZEIS4320439000000