Orders LinkContactUsLinkComponent
Panel Printer, 4290
Paneelprinter
Catalogus # SMEGWD-PRINT4290
New Product
Irregular Voltage
Leverancier:   SMEG
Panel Printer, 4290
Catalogus # SMEGWD-PRINT4290
Leverancier:  SMEG
New Product
Irregular Voltage
Panel Printer, 4290
Paneelprinter
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dot matrix thermal printing.
  • Integrated real-time clock
    Designed for panel fastening
Specificaties
  • Omschrijving:
    Paneelprinter
  • Cat. No.:
    SMEGWD-PRINT4290
  • Breedte:
    Roll: 57 mm
  • Ø:
    Roll: 50 mm
  • Afmetingen:
    120L×170D×40H mm