Orders LinkContactUsLinkComponent
Mobile Unit for Modules, E 941
Mobile Unit for Modules, E 941
Mobiele unit voor orthopedische instrumenten, roestvrij staal, PG 8527, PG 8528, PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617
Catalogus # MIEL12895230
New Product
Irregular Voltage
Leverancier:   MIELE
Mobile Unit for Modules, E 941
Catalogus # MIEL12895230
Leverancier:  MIELE
New Product
Irregular Voltage
Mobile Unit for Modules, E 941
Mobile Unit for Modules, E 941
Mobiele unit voor orthopedische instrumenten, roestvrij staal, PG 8527, PG 8528, PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mobile unit (E 941) for modules on 2 levels.
  • Suitable for up to 2 modules per level depending on the size of the load
    Coupling of the mobile unit to the water and drying air supply
    Large-capacity washer-disinfectors
    Reprocessing of laboratory glassware
    Magnetic strip for automatic mobile unit recognition (incl. magnets): 1
Specificaties
  • Omschrijving:
    Mobiele unit voor orthopedische instrumenten, roestvrij staal
  • Voor:
    PG 8527, PG 8528, PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617
  • Cat. No.:
    MIEL12895230