Orders LinkContactUsLinkComponent
Combination Blocks
Combination Blocks
New Product
Leverancier:   VELP SCIENTIFIC
Combination Blocks
Leverancier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certificaten
Combination Blocks
Combination Blocks
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Afmeting opening
    Voor
    Aant. gaten
    Diepte
    Beschikbaarheid
    Price
  • VELPA00000513
    MCT-W21-COMBO block
    MCT-W21-COMBO block
    Ø 7,9/11,1/11,5 mm
    0,5/1,5/2,0 ml microcentrifuge tubes
    6/10/5
    27,6/39,1/38,1 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Specificaties:
    Irregular Voltage
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000513
    Model
    Irregular Voltage
    New Product
  • VELPA00000511
    STT-W14-COMBO block
    STT-W14-COMBO block
    Ø 8,3/13,9/26,2 mm
    6/12/13/25 mm round-bottom tubes
    6/5/3
    48,4 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Specificaties:
    Irregular Voltage
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000511
    Model
    Irregular Voltage
    New Product
  • VELPA00000512
    CCT-W09-COMBO block
    CCT-W09-COMBO block
    Ø 11,1/17,1/29 mm
    1,5/15/50 ml conical centrifuge
    4/3/2
    39,1/44,5/47,6 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Specificaties:
    Irregular Voltage
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VELPA00000512
    Model
    Irregular Voltage