Orders LinkContactUsLinkComponent
Absorbent Sheets
Absorbent Sheets
Leverancier:   TRANSPOSAFE
Absorbent Sheets
Leverancier:  TRANSPOSAFE
Certificaten
Absorbent Sheets
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
The Transposafe absorption material is available in various models, sizes and absorption volumes. The absorption sheets offer various application options.
  • High absorption, suitable for Post NL-approved shipments
    Suitable for safely transporting blood and other diagnostic materials
    Can be used in the food industry
They can be used for the transport of fluids such as blood and other diagnostic materials that fall under UN3373 regulations. They are also suitable for the food industry, for packaging and transporting meat or fish, among other things.
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Absorptievermogen
    Capaciteit
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • 216-1613
    Absorberend vel, 210×300 mm
    Absorberend vel, 210×300 mm
    1,5 L (absorptiecapaciteit)
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 375 ST
    1 * 375 ST - 195,00 €
    195,00 €
    1 * 375 ST
       195,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • TRSPDF110140
    Absorberend vel, 110×140 mm
    Absorberend vel, 110×140 mm
    200 ml (absorptiecapaciteit)
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.000 ST
       231,00 €
  • TRSPDF225250
    Absorberend vel, 225×250 mm
    Absorberend vel, 225×250 mm
    1 L (absorptiecapaciteit)
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 543,00 €
    543,00 €
    1 * 1.000 ST
       543,00 €
  • TRSPDF150240B
    Absorberend vel, 3 buizen, 185×125 mm + 40 mm flap
    Absorberend vel, 3 buizen, 185×125 mm + 40 mm flap
    225 ml (absorptiecapaciteit)
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.