Orders LinkContactUsLinkComponent
PMC Coupling Connectors
PMC Coupling Connectors
New Product
Leverancier:   CPC COLDER
PMC Coupling Connectors
Leverancier:  CPC COLDER
New Product
Certificaten
PMC Coupling Connectors
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
The PMC coupling covers a wide variety of general-purpose applications.
  • Extra protection for the ¹/₁₆" hose barb
    Fewer leak points, shorter assemblies, faster installations
    Mates with PMC12 and MC series couplings
    This coupling is NuSeal® compatible
    Assurance of a reliable connection
Presssure: 8,3 bar
Temperature: 40 to +82°C
Thumb latch material: Stainless steel
Valve spring material: 316 stainless steel
External springs and pin material: Stainless steel
O-rings: Buna-N
Featuring the CPC thumb latch, the PMC is easier to use than ball-and-sleeve designs. One-hand connection/disconnection and integral terminations make the PMC the choice for ease of use and manufacture.
Product Family Options
Coupling bodies
Productinformatie
  • Materiaal
    Ø uitw.
    Ø inw.
    Lengte
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • CPCCPMC1002BSPT
    1/8 BSPT niet-geklepte koppelingsbehuizing, schroefdraad montage
    1/8 BSPT niet-geklepte koppelingsbehuizing, schroefdraad montage
    Acetaal
    25,4 mm
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    Irregular Voltage
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CPCCPMC1002BSPT
    Model
    Irregular Voltage
    New Product
  • CPCCPMC13M42
    4 mm PTF inline koppeling zonder klep, vrij zwevende montage
    4 mm PTF inline koppeling zonder klep, vrij zwevende montage
    Acetaal
    4 mm
    2 mm
    41,9 mm
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    Irregular Voltage
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CPCCPMC13M42
    Model
    Irregular Voltage
    New Product
Coupling inserts
Productinformatie
  • Materiaal
    Ø uitw.
    Ø inw.
    Lengte
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • CPCCPMC2402BSPT
    1/8 BSPT niet-geklepte koppelingsinzetstuk, schroefdraadbevestiging
    1/8 BSPT niet-geklepte koppelingsinzetstuk, schroefdraadbevestiging
    Acetaal
    22,6/36,6 mm
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    Irregular Voltage
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CPCCPMC2402BSPT
    Model
    Irregular Voltage
    New Product
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.