Orders LinkContactUsLinkComponent
Software SWMP
Software SWMP
Communicatiesoftware tussen de apparatuur en de pc, SWMP, De visualisatie en Afdrukken van de uitgevoerde processen
Catalogus # ESPISWMP
New Product
Leverancier:   RAYPA
Software SWMP
Catalogus # ESPISWMP
Leverancier:  RAYPA
New Product
Software SWMP
Software SWMP
Communicatiesoftware tussen de apparatuur en de pc, SWMP, De visualisatie en Afdrukken van de uitgevoerde processen
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Communication software between the equipment and the PC that allows the display and recording in real time or after each cycle performed in the media preparator.
  • Included items: ethernet cable 1,8 m in length, ethernet to us adapter and USB memory stick with the software
  • Allows in-depth analysis of data related to each cycle
  • Intuitive display of information on the cycles performed: batch record, outcome, probes temperature, pressure, serial number, autoclave model, errors, etc
  • Access is protected by username and password
  • Available languages are: English, Spanish, French and Italian
  • The export of memory cycles is encrypted (.DAT files)
Specificaties
  • Omschrijving:
    Communicatiesoftware tussen de apparatuur en de pc, SWMP
  • Voor:
    De visualisatie en Afdrukken van de uitgevoerde processen