Orders LinkContactUsLinkComponent
Sharpsafe® Needle Containers
Sharpsafe® Needle Containers
New Product
Leverancier:   Hospidex
Sharpsafe® Needle Containers
Leverancier:  Hospidex
New Product
Certificaten
Sharpsafe® Needle Containers
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Needle containers are made up of more than 10% recycled plastic.
  • Star disconnector for pen injectors
    Combined Luer lock & Luer slip disconnector
    Safe assembly - 4 audible clicks
    Clearly visible filling limit and safety space
    Carrying handle - compatible with all SafeClip holders
Dual Protect ProTM: Optimal filling guide and overfill prevention.
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • HUARSHA-51025610
    Sharpsafe® naaldcontainer met dubbele bescherming, NL/FR-label
    Sharpsafe® naaldcontainer met dubbele bescherming, NL/FR-label
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 293,00 €
    293,00 €
    1 * 48 ST
       293,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • HUARSHA-51025720
    Sharpsafe® NPD grijs internationaal geel deksel, EN/DE/IT/ES/FR label
    Sharpsafe® NPD grijs internationaal geel deksel, EN/DE/IT/ES/FR label
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 293,00 €
    293,00 €
    1 * 48 ST
       293,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • HUARSHA-51125720
    Sharpsafe® NPD grijs internationaal geel deksel, EN/DE/IT/ES/FR label
    Sharpsafe® NPD grijs internationaal geel deksel, EN/DE/IT/ES/FR label
    7 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 48 ST
       387,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • HUARSHA-51125610
    Sharpsafe® naaldcontainer met dubbele bescherming, NL/FR-label
    Sharpsafe® naaldcontainer met dubbele bescherming, NL/FR-label
    7 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 48 ST
       387,00 €
    Specificaties:
    New Product