Orders LinkContactUsLinkComponent
Hygromycin B
Hygromycin B
Leverancier:   G-Biosciences
Hygromycin B
Leverancier:  G-Biosciences
Certificaten
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Mode of action and Anti-microbial spectrum: Hygromycin B is an aminocyclitol with a wide spectrum of activity that kills bacteria, fungi and higher eukaryotic cells by inhibiting protein synthesis. It is produced by the bacterium Streptomyces hygroscopicus.
  • Molecular Biology Grade
  • Tested against both sensitive and resistant cells
Synoniemen:  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  • CAS-nummer:31282-04-9
  • Formule:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  • Molecular Weight:527,6 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vial
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 g
    1 * 2 g - 339,00 €
    339,00 €
    1 * 2 g
       339,00 €
  • Vial
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 817,00 €
    817,00 €
    1 * 5 g
       817,00 €
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 671,00 €
    671,00 €
    1 * 5 g
       671,00 €
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 g
    1 * 2,5 g - 431,00 €
    431,00 €
    1 * 2,5 g
       431,00 €
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 1 360,00 €
    1 360,00 €
    1 * 10 g
       1 360,00 €
  • Vial
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 182,00 €
    182,00 €
    1 * 1 g
       182,00 €