Orders LinkContactUsLinkComponent
eXtreme/FV® Filter Vials
eXtreme/FV® Filter Vials
Leverancier:   THOMSON INSTRUMENT
eXtreme/FV® Filter Vials
Leverancier:  THOMSON INSTRUMENT
Certificaten
eXtreme/FV® Filter Vials
eXtreme/FV® Filter Vials
12 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Thomson's filtration products are engineered and optimised to increase the efficiency of sample preparation without compromising the results.
Thomson eXtreme/FV® Filter vials offer tiered filtration, and are designed to speed up sample prep and analysis on particulate laden samples. Save on costly repairs and service issues while eliminating multiple syringe filters, syringes, HPLC vials, and HPLC caps. The eXtreme/FV® Filter Vials are easy to press down with hands or toggle press.
These filter vials are manufactured with attention to detail and high-grade quality to ensure performance at optimal levels. Filter vials find a wide variety of applications ranging from life sciences, drug discovery, monitoring, and analysis. They are universal for all different types of autosamplers, including UHPLC.
Product Family Options
Productinformatie
  • Membraan
    Poriëngrootte
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • THMS85530-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 875,00 €
    875,00 €
    1 * 200 ST
       875,00 €
  • THMS85530-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 190,00 €
    2 190,00 €
    1 * 500 ST
       2 190,00 €
  • THMS85540-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 875,00 €
    875,00 €
    1 * 200 ST
       875,00 €
  • THMS85540-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,45 µm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 190,00 €
    2 190,00 €
    1 * 500 ST
       2 190,00 €
  • THMS85541-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PVDF, Tiered filtration
    0,2 µm
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 875,00 €
    875,00 €
    1 * 200 ST
       875,00 €
  • THMS85541-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PVDF, Tiered filtration
    0,45 µm
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 190,00 €
    2 190,00 €
    1 * 500 ST
       2 190,00 €
  • THMS85538-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,2 µm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 875,00 €
    875,00 €
    1 * 200 ST
       875,00 €
  • THMS85538-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,2 µm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 190,00 €
    2 190,00 €
    1 * 500 ST
       2 190,00 €
  • THMS85539-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,45 µm
    roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 875,00 €
    875,00 €
    1 * 200 ST
       875,00 €
  • THMS85539-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,45 µm
    roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 190,00 €
    2 190,00 €
    1 * 500 ST
       2 190,00 €
  • THMS85535-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PES, Tiered filtration
    0,2 µm
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 875,00 €
    875,00 €
    1 * 200 ST
       875,00 €
  • THMS85535-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PES, Tiered filtration
    0,2 µm
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 190,00 €
    2 190,00 €
    1 * 500 ST
       2 190,00 €