Mouse complement factor H, CFH ELISA Kit
Mouse complement factor H, CFH ELISA kit, 96 wells
Catalogus # MSPPEK730545
Marketsource
Leverancier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Mouse complement factor H, CFH ELISA Kit
Catalogus # MSPPEK730545
Leverancier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
- Omschrijving:Mouse complement factor H, CFH ELISA kit
- Tests per kit:96 wells
- Primary antibody reactivity:Mouse
- Formaat:Pre-coated
- Monstervolume:50 - 100 µl
- Assaytype:Sandwich
- Time to Results:1 - 5 h
- Monstertype:Serum, plasma, urine, tissue homogenates, cell culture supernates
- Cat. No.:MSPPEK730545
- Gevoeligheid:7,81 ng/ml
- Opslagtemperatuur:6 months (4 °C); 12 months (−20 °C)
- Target protein:complement factor H, CFH
- Detectiemethode:Colorimetric microplate reader
- Detectiebereik:62,5 - 2000 ng/ml
- Regulatory status:RUO
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



