Rabbit Complement fragment 3a (C3a) ELISA Kit
Rabbit Complement fragment 3a (C3a) ELISA Kit, 96 wells
MSPPEK70042RB
Marketsource
Rabbit Complement fragment 3a (C3a) ELISA Kit
MSPPEK70042RB
Marketsource
:
- Omschrijving:Rabbit Complement fragment 3a (C3a) ELISA Kit
- Tests per kit:96 wells
- Primary antibody reactivity:Rabbit
- Formaat:Pre-coated
- Monstervolume:50 - 100 µl
- Assaytype:Sandwich
- Time to Results:1 - 5 h
- Monstertype:Serum, plasma, urine, tissue homogenates, cell culture supernates
- Cat. No.:MSPPEK70042RB
- Gevoeligheid:0,01 ng/ml
- Opslagtemperatuur:6 months (4 °C); 12 months (−20 °C)
- Target protein:Complement fragment 3a
- Detectiemethode:Colorimetric microplate reader
- Detectiebereik:0,1 - 10 ng/ml
- Regulatory status:RUO
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



