Orders LinkContactUsLinkComponent
G-Biosciences TBE-Urea Sample Buffer
G-Biosciences TBE-Urea Sample Buffer
TBE-urea sample buffer, 30 mL
Catalogus # 786-474
Leverancier:   G-Biosciences
G-Biosciences TBE-Urea Sample Buffer
Catalogus # 786-474
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  
G-Biosciences TBE-Urea Sample Buffer
G-Biosciences TBE-Urea Sample Buffer
TBE-urea sample buffer, 30 mL
CAS-nummer:  
Price
34,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 mL
Product Details & Documents
Loading buffer to resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
  • Ready-to-use format: Pre-mixed buffer simplifies sample preparation and improves reproducibility
Broad application range: Used in molecular biology protocols involving RNA electrophoresis, ribonuclease protection assays, and sequencing gels.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    30 mL
  • Omschrijving:
    TBE-urea sample buffer
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.