Orders LinkContactUsLinkComponent
Trypan blue solution 0,4%
Trypan blue solution 0,4%
Leverancier:   G-Biosciences
Trypan blue solution 0,4%
Leverancier:  G-Biosciences
Certificaten
Trypan blue solution 0,4%
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Trypan Blue 0.4% Solution is commonly used as a cell stain to measure cell viability using dye exclusion method. The dye exclusion method is based on the principle that cell impermeable dyes like Trypan blue will stain only dead cells where as viable cells will not be stained.
  • Solution is made in PBS, pH 7.4 ± 0.1 Sterile filtered Store at ambient temperature
Trypan Blue 0.4% Solution is routinely used for counting cells with hemocytometer during subculturing of cells. Trypan blue stain can be used to check cell viability accurately and quickly anytime.
Synoniemen:  Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
  • CAS-nummer:72-57-1
  • Formule:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
  • MDL-nummer:MFCD00003969
  • Molecular Weight:960.82 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 16,10 €
    16,10 €
    1 * 50 mL
       16,10 €
  • Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 30,90 €
    30,90 €
    1 * 100 mL
       30,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.