Orders LinkContactUsLinkComponent
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
Marketsource
Leverancier:   Revvity
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
Leverancier:  Revvity
Marketsource
Certificaten
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
De NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 UDI-barcodes zijn ontworpen om multiplexed single- en paired-end cDNA-bibliotheken te bereiden uit totaal-RNA, mRNA-verrijkt RNA of rRNA-gedepeteerd RNA voor Illumina-platforms.
  • UDI-barcodes voor het multiplexen van RNA-sequentiebibliotheken Compatibel met zowel paired-end als single-read sequencing Elke partij wordt getest op indexzuiverheid en functionaliteit door middel van sequencing
De NEXTFLEX™ unieke dual-index barcodes bevatten twee unieke indexen op elke adapter, met een hammingafstand van minstens drie in de hele serie, om foutcorrectie mogelijk te maken. De NEXTFLEX™ unieke dual-index RNA-sequence barcodes kunnen worden gebruikt voor PCR-vrije RNA-sequencingtoepassingen. Gepatroneerde flowcellen op de Illumina® Novasequence®, Hisequence® 3000/4000 en Hisequence® X-platforms hebben een verhoogd risico op foutieve toewijzing van monsters tijdens sequencing. Het gebruik van adapters met unieke dual-indices tijdens sequencing voorkomt dat dergelijke foutief toegewezen reads in de uiteindelijke datasets verschijnen, waardoor de hoogste dataintegriteit wordt gegarandeerd. Elke batch wordt getest op indexzuiverheid en functionaliteit door middel van sequencing.
 : Gefabriceerd in ISO 9001-faciliteit.
 :
 :
 :
 : Alleen voor onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.
Product Family Options
Productinformatie
  • No. of reactions
    Maat
    Beschikbaarheid
    Price
  • BIOONOVA-512920
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (1-96)
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (1-96)
    192
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 861,00 €
    861,00 €
    1 * 1 KIT
       861,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOO512920-EVAL16
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (1-8)
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (1-8)
    16
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 80,00 €
    80,00 €
    1 * 1 KIT
       80,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOO512920-EVAL48
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (1-24)
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (1-24)
    48
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 1 KIT
       238,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOONOVA-512921
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (97-192)
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (97-192)
    192
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 947,00 €
    947,00 €
    1 * 1 KIT
       947,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOONOVA-512922
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (193-288)
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (193-288)
    192
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 957,00 €
    957,00 €
    1 * 1 KIT
       957,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOONOVA-512923
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (289-384)
    NEXTFLEX™ RNA-sequentie 2.0 UDI-barcodes (289-384)
    192
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 957,00 €
    957,00 €
    1 * 1 KIT
       957,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.