Orders LinkContactUsLinkComponent
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
Marketsource
Leverancier:   Revvity
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
Leverancier:  Revvity
Marketsource
Certificaten
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
De unieke dubbele indexbarcodes van NEXTFLEX® zijn barcodeadapters die kunnen worden gebruikt met single- of paired-end read sequencing library prep kits die zijn ontworpen voor sequencing op Illumina®-platformworkflows.
  • 384 UDI-adapters voor het beperken van monstertoewijzingen als gevolg van indexhopping Unieke adapters met dubbele index voor het multiplexen van maximaal 384 bibliotheken voor Illumina®-sequencingplatforms Beperk indexhopping of signaalverspreiding die kan optreden tijdens sequencing Elke partij van de NEXTFLEX® Unique barcodes met dubbele index wordt getest op indexzuiverheid door middel van sequencing Compatibel met zowel paired-end als single-read sequencing Compatibel met de NEXTFLEX® Universal-blokkers
De barcodes gebruiken twee unieke 8-nt indices per UDI-adapter. De 8 nt-indices zijn ontworpen met een Hamming-afstand van minimaal drie over de gehele reeks, waardoor foutcorrectie mogelijk is. Gepatroneerde flowcellen, zoals die op de Illumina® NovaSeq® en HiSeq® 3000/4000 platforms, blijken last te hebben van een verhoogd percentage foutieve toewijzingen van monsters tijdens het sequensen.
Het gebruik van adapters met unieke dual-indices tijdens sequencing voorkomt dat dergelijke foutief toegewezen reads in de uiteindelijke datasets verschijnen, waardoor de hoogste dataintegriteit wordt gegarandeerd. De NEXTFLEX® Unieke dubbele indexbarcodes zijn geëncodeerde adapters voor Illumina®-sequencing die databeveiliging bieden. Multiplexing met NEXTFLEX® UDI-barcodes vergroot de schaal en verlaagt kosten door tot 384 bibliotheken in één flowcell-lane te poolen.
Certificeringen: Gefabriceerd in ISO 9001-faciliteit.
Accessoire-informatie:
Bestelinformatie:
Levering:
Let op: Alleen voor onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.
Product Family Options
Productinformatie
  • No. of reactions
    Maat
    Beschikbaarheid
    Price
  • BIOONOVA-514150
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes (1 - 96)
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes (1 - 96)
    192
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 1 802,00 €
    1 802,00 €
    1 * 1 KIT
       1 802,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOO514150-EVAL16
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes 16 - Eval (1 - 8)
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes 16 - Eval (1 - 8)
    16
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 331,00 €
    331,00 €
    1 * 1 KIT
       331,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOO514150-EVAL48
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes 48 - Eval (1 - 24)
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes 48 - Eval (1 - 24)
    48
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 451,00 €
    451,00 €
    1 * 1 KIT
       451,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOONOVA-514151
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes (97 - 192)
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes (97 - 192)
    192
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 1 784,00 €
    1 784,00 €
    1 * 1 KIT
       1 784,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOONOVA-514152
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes (193 - 288)
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes (193 - 288)
    192
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 1 784,00 €
    1 784,00 €
    1 * 1 KIT
       1 784,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • BIOONOVA-514153
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes (289 - 384)
    NEXTFLEX™ UDI-barcodes (289 - 384)
    192
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 1 784,00 €
    1 784,00 €
    1 * 1 KIT
       1 784,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.