Orders LinkContactUsLinkComponent
Proteometer-UFT fluorescent reagent
Proteometer-UFT fluorescent reagent
Proteometer-UFT Fluorescent Reagent Vials (3X), to be stored at -20 °C
Catalogus # NOVIRGN-PUF-001
New Product
Leverancier:   NOVILYTIC
Proteometer-UFT fluorescent reagent
Catalogus # NOVIRGN-PUF-001
Leverancier:  NOVILYTIC
New Product
CAS-nummer:  
Proteometer-UFT fluorescent reagent
Proteometer-UFT fluorescent reagent
Proteometer-UFT Fluorescent Reagent Vials (3X), to be stored at -20 °C
CAS-nummer:  
Price
1 150,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
3 vials of Proteometer-UFT Fluorescent reagent specifically formulated for use with Proteometer-UFT kit.
  • Vials of the Proteometer-UFT fluorescent reagent for reorder to continue analysis with the Proteometer-UFT kit
Intended for use with the Proteometer-UFT kit.
Bestelinformatie: Reorder in sets of 3 as needed.
Verpakking: Supplied in a custom box with instructions for use.
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    Proteometer-UFT Fluorescent Reagent Vials (3X), to be stored at -20 °C
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.