Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro-Filter Candles
Micro-Filter Candles
Leverancier:   ROBU GLASFILTER
Micro-Filter Candles
Leverancier:  ROBU GLASFILTER
Certificaten
Micro-Filter Candles
Micro-Filter Candles
28 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
VitraPOR® micro-filter candles provide precise filtration in compact setups. Ideal for low-volume applications requiring chemical resistance and fine particle retention.
  • VitraPOR® porous glass filter
  • Fine and uniform pore structure
  • Compact size
  • High chemical and thermal resistance
  • Suitable for gases and liquids
  • Reusable
  • Ideal for laboratory and process applications
ROBU Micro-Filter Candles with integrated VitraPOR filter are high-precision filtration elements designed for small-volume and confined-space applications. Made entirely of borosilicate glass with an integrated VitraPOR structure, they deliver consistent and efficient particle separation for both liquids and gases. Their high chemical resistance and thermal stability make them ideal for use in analytical laboratories, chemical processing, and other demanding environments. These micro-filter candles are durable, autoclavable, and can be easily regenerated through cleaning or thermal treatment.
Certifications: In compliance with ISO 4796-80 and ASTM E128-99 standards.
Product Family Options
Productinformatie
  • Porositeit
    Ø×h
    Buis Ø uitw.
    Buislengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • ROBU18100
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    0
    6×15 mm
    6 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18101
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    1
    6×15 mm
    6 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18102
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    2
    6×15 mm
    6 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18103
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    3
    6×15 mm
    6 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18104
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    4
    6×15 mm
    6 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 5 ST
       220,00 €
  • ROBU18105
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    5
    6×15 mm
    6 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 349,00 €
    349,00 €
    1 * 5 ST
       349,00 €
  • ROBU18110
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    0
    9×20 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18111
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    1
    9×20 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18112
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    2
    9×20 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18113
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    3
    9×20 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18114
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    4
    9×20 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 221,00 €
    221,00 €
    1 * 5 ST
       221,00 €
  • ROBU18115
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    5
    9×20 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 428,00 €
    428,00 €
    1 * 5 ST
       428,00 €
  • ROBU18120
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    0
    13×25 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18121
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    1
    13×25 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18122
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    2
    13×25 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18123
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    3
    13×25 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 5 ST
       202,00 €
  • ROBU18124
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    4
    13×25 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 222,00 €
    222,00 €
    1 * 5 ST
       222,00 €
  • ROBU18125
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    5
    13×25 mm
    8 mm
    210 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 518,00 €
    518,00 €
    1 * 5 ST
       518,00 €
  • ROBU18130
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    0
    20×30 mm
    20 mm
    180 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 341,00 €
    341,00 €
    1 * 5 ST
       341,00 €
  • ROBU18131
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    1
    20×30 mm
    20 mm
    180 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 341,00 €
    341,00 €
    1 * 5 ST
       341,00 €
  • ROBU18132
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    2
    20×30 mm
    20 mm
    180 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 341,00 €
    341,00 €
    1 * 5 ST
       341,00 €
  • ROBU18133
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    3
    20×30 mm
    20 mm
    180 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 341,00 €
    341,00 €
    1 * 5 ST
       341,00 €
  • ROBU18134
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    4
    20×30 mm
    20 mm
    180 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 381,00 €
    381,00 €
    1 * 5 ST
       381,00 €
  • ROBU18140
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    0
    20×55 mm
    20 mm
    200 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 407,00 €
    407,00 €
    1 * 5 ST
       407,00 €
  • ROBU18141
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    1
    20×55 mm
    20 mm
    200 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 407,00 €
    407,00 €
    1 * 5 ST
       407,00 €
  • ROBU18142
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    2
    20×55 mm
    20 mm
    200 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 407,00 €
    407,00 €
    1 * 5 ST
       407,00 €
  • ROBU18143
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    3
    20×55 mm
    20 mm
    200 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 407,00 €
    407,00 €
    1 * 5 ST
       407,00 €
  • ROBU18144
    Micro-filter candle
    Micro-filter candle
    4
    20×55 mm
    20 mm
    200 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 464,00 €
    464,00 €
    1 * 5 ST
       464,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.