Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Mantle WHM for Flasks, without Controller
Heating Mantle WHM for Flasks, without Controller
New Product
Leverancier:   witeg Labortechnik
Heating Mantle WHM for Flasks, without Controller
Leverancier:  witeg Labortechnik
New Product
Certificaten
Heating Mantle WHM for Flasks, without Controller
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Heating mantles WHM for flasks, 450 °C for use with external controller. Ideal for spherical flasks 50 to 6000 ml.
  • Without controller (separate controller needed)
    Nickel chrome heating element
    Coil type: acid-resistant, long life time
    All kinds of flasks can be used
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • WITGDH.WHM12057
  • WITGDH.WHM12056
  • WITGDH.WHM12053
  • WITGDH.WHM12055
  • Elektrisch:
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • Afmetingen:
  • 140 mm inside depth
  • 110 mm inside depth
  • 85 mm inside depth
  • 110 mm inside depth
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Kolfinhoud
    Fles uitw. Ø
    Ø×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • 5000 ml
    221 - 224 mm
    325×165 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12057
    Elektrisch
    230 V
    Afmetingen
    140 mm inside depth
    New Product
  • 3000 ml
    184 - 187 mm
    270×135 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12056
    Elektrisch
    230 V
    Afmetingen
    110 mm inside depth
    New Product
  • 500 ml
    102 - 105 mm
    200×95 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 1 ST
       136,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12053
    Elektrisch
    230 V
    Afmetingen
    85 mm inside depth
  • 2000 ml
    165 - 169 mm
    270×135 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 162,00 €
    162,00 €
    1 * 1 ST
       162,00 €
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12055
    Elektrisch
    230 V
    Afmetingen
    110 mm inside depth
    New Product