Orders LinkContactUsLinkComponent
Gasmonsterballonnen
Leverancier:   LAMAPLAST
Gasmonsterballonnen
Leverancier:  LAMAPLAST
Certificaten
Gasmonsterballonnen
Gasmonsterballonnen
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Gasmonsterballonnen zijn gemaakt van natuurlijk latex.
  • Het volume varieert van 1500 tot 8000 ml
  • Kleur: lichtgeel/rood
De ballonnen van 1500 ml hebben een blaaspijpdiameter van 4,9 mm en een blaaspijplengte van 95 mm. De ballonnen van 2000 en 4000 ml hebben een blaaspijpdiameter van 5,85 mm en een blaaspijplengte van 86 mm. De ballonnen van 5000 en 8000 ml hebben een blaaspijpdiameter van 4,8 mm en een blaaspijplengte van 93 mm.
 :
 :
 :
 : Elke ballon is verpakt in één plastic zak.
 :
Product Family Options
Productinformatie
  • Ø
    Volume
    Beschikbaarheid
    Price
  • LAMA80601
    Gasmonsterballon
    Gasmonsterballon
    150 mm
    1500 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 54,70 €
    54,70 €
    1 * 1 ST
       54,70 €
  • LAMA80602
    Gasmonsterballon
    Gasmonsterballon
    160 mm
    2000 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 65,20 €
    65,20 €
    1 * 1 ST
       65,20 €
  • LAMA80604
    Gasmonsterballon
    Gasmonsterballon
    230 mm
    5000 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 98,30 €
    98,30 €
    1 * 1 ST
       98,30 €
  • LAMA80603
    Gasmonsterballon
    Gasmonsterballon
    200 mm
    4000 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 75,20 €
    75,20 €
    1 * 1 ST
       75,20 €
  • LAMA80605
    Gasmonsterballon
    Gasmonsterballon
    250 mm
    8000 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 122,00 €
    122,00 €
    1 * 1 ST
       122,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.