PYREX® Rolfles
Rollerfles, GL 45 schroefdraad, Ø uitw. 110 mm, groeioppervlak: 670 cm² (effectief), 820 cm² (totaal),
Catalogus # BIBB1528/02
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze PYREX®-rollerflessen zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met rolapparatuur en zijn ideaal voor het kweken van grote hoeveelheden ankerafhankelijke cellen.
Ideaal voor celkweek
- Brede hals voor eenvoudige celoogst
- Niet-giftige schroefdop van polypropyleen
- Autoclaveerbaar tot 121 °C
- Past op standaard rolapparatuur
De constructie van PYREX®-borosilicaatglas is speciaal geselecteerd op oppervlakteafwerking en optische helderheid. Deze fles kan worden gebruikt met membraanschroefdoppen om gasoverdracht mogelijk te maken.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Omschrijving:Rollerfles, GL 45 schroefdraad, Ø uitw. 110 mm, groeioppervlak: 670 cm² (effectief), 820 cm² (totaal)