Precision™ circulerende waterbaden
Over dit artikel
Zorg voor temperatuuruniformiteit en -controle met deze Precision™ circulerende waterbaden, wat vooral essentieel is bij het werken met enzymen en in serologische toepassingen. Deze hoogwaardige baden zijn verkrijgbaar in drie verschillende modellen en beschikken over een microprocessorbesturing, een afneembare roestvrijstalen toplaag, een diffusorlade en een rubberen badeend.
Bereik een betere temperatuuruniformiteit met een waterstroom die naar de omtrek is gericht
- Maak het bad eenvoudig schoon en onderhoudbaar dankzij het spiraalvrije interne ontwerp
- Optimaliseer de planning met automatische aan- en uitschakeltimers
- Geschikt voor hoger laboratoriummateriaal met het nieuwe scharnierende deksel en de grotere hoogte
- Voorkom oververhitting en schade aan het bad met bescherming tegen te lage vloeistofniveaus
- Eenvoudig te bedienen en te bewaken met een grafisch display met pictogrammen
- Bescherm uw werk met hoorbare alarmen
:
: Niet geschikt voor IVD/MD in sommige landen.
:
:
:
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Zorg voor temperatuuruniformiteit en -controle met deze Precision™ circulerende waterbaden, wat vooral essentieel is bij het werken met enzymen en in serologische toepassingen. Deze hoogwaardige baden zijn verkrijgbaar in drie verschillende modellen en beschikken over een microprocessorbesturing, een afneembare roestvrijstalen toplaag, een diffusorlade en een rubberen badeend.
Bereik een betere temperatuuruniformiteit met een waterstroom die naar de omtrek is gericht
- Maak het bad eenvoudig schoon en onderhoudbaar dankzij het spiraalvrije interne ontwerp
- Optimaliseer de planning met automatische aan- en uitschakeltimers
- Geschikt voor hoger laboratoriummateriaal met het nieuwe scharnierende deksel en de grotere hoogte
- Voorkom oververhitting en schade aan het bad met bescherming tegen te lage vloeistofniveaus
- Eenvoudig te bedienen en te bewaken met een grafisch display met pictogrammen
- Bescherm uw werk met hoorbare alarmen
:
: Niet geschikt voor IVD/MD in sommige landen.
:
:
:
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- HAKATSCIR19
- HAKATSCIR89
- Inhoud:
- 19 L
- 89 L
- Elektrisch:
- Global Voltage 100/115 V; 200/230 V; 50/60 Hz
- Global Voltage 100/115 V; 200/230 V; 50/60 Hz
- Uitwendige b×d×h:
- 305×387×192 mm
- 483×914×300 mm
Specificaties
Product Family Options
hs, Water Baths and Shaking Baths
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- HAKATSCIR19Circulerend waterbad, 19 LSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.HAKATSCIR19ModelInhoud19 LElektrischGlobal Voltage 100/115 V; 200/230 V; 50/60 HzUitwendige b×d×h305×387×192 mm - HAKATSCIR89Circulerend waterbad, 89 LSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.HAKATSCIR89ModelInhoud89 LElektrischGlobal Voltage 100/115 V; 200/230 V; 50/60 HzUitwendige b×d×h483×914×300 mm