Orders LinkContactUsLinkComponent
Mouse IgA ELISA Kit
Mouse IgA ELISA Kit
Mouse IgA ELISA kit, 96 tests
Catalogus # ABCAAB314603-96TST
New Product
Leverancier:   Abcam
Mouse IgA ELISA Kit
Catalogus # ABCAAB314603-96TST
Leverancier:  Abcam
New Product
CAS-nummer:  
Mouse IgA ELISA Kit
Mouse IgA ELISA Kit
Mouse IgA ELISA kit, 96 tests
CAS-nummer:  
Price
790,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 Tests
Product Details & Documents
Mouse IgA ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Mouse IgA with a sensitivity of 2,2 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader.
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    Mouse IgA ELISA kit
  • Tests per kit:
    96 tests
  • Primary antibody reactivity:
    Mouse
  • Formaat:
    Pre-coated
  • Assaytype:
    Sandwich
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Monstertype:
    Serum, citrate plasma, EDTA plasma, heparin plasma
  • Cat. No.:
    ABCAAB314603-96TST
  • Gevoeligheid:
    2,2 pg/ml
  • Opslagtemperatuur:
    4 °C
  • Target protein:
    IgA
  • Detectiemethode:
    Colorimetric
  • Detectiebereik:
    40,625 - 2600 pg/ml
  • Duur van de test:
    One step
  • Regulatory status:
    RUO
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.