Orders LinkContactUsLinkComponent
Human HBB ELISA Kit
Human HBB ELISA Kit
Human HBB ELISA Kit, 96 tests
Catalogus # ABCAAB235654-96
Leverancier:   Abcam
Human HBB ELISA Kit
Catalogus # ABCAAB235654-96
Leverancier:  Abcam
CAS-nummer:  
Human HBB ELISA Kit
Human HBB ELISA Kit
Human HBB ELISA Kit, 96 tests
CAS-nummer:  
Price
754,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Human HBB ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human HBB with a sensitivity of 34,1 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader.
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    Human HBB ELISA Kit
  • Tests per kit:
    96 tests
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Formaat:
    Pre-coated
  • Assaytype:
    Sandwich
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Monstertype:
    Cell culture extracts, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
  • Cat. No.:
    ABCAAB235654-96
  • Gevoeligheid:
    34,1 pg/ml
  • Opslagtemperatuur:
    4 °C
  • Target protein:
    Hemoglobin
  • Detectiemethode:
    Colorimetric
  • Detectiebereik:
    0,125 - 8 ng/ml
  • Duur van de test:
    One step
  • Regulatory status:
    RUO
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.