ContactUsLinkComponent
Petri dish, with 2 compartments
Petri dish, with 2 compartments
  SARS82.1195
 :  SARSTEDT
Petri dish, with 2 compartments
  SARS82.1195
 :  SARSTEDT
  • Ø:
    92 mm
  • Verpakt:
    20 per zak
  • Uitvoering:
    Met 2 compartimenten, met ventilatieopeningen
  • Hoogte:
    16 mm
  • VPE:
    480