Bosshead (sleeve)
N° de catalogue USBE2240
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Spécifications
- Materiaal:Zinkgegoten, met poedercoating, vernikkelde messing schroeven
- VPE:1
- Voor staaf Ø:16 mm
Spécifications
À propos de cet article
Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
- For rods up to 16 mm Ø
- Location hole 10 mm Ø
Weight: 80 g