Columns and standards for GPC/SEC
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Over dit artikel
14 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Aqueous SEC of polymers
Productinformatie
- PartikelgrootteØ inw.LengteBeschikbaarheidPrice
- VARIPL1120-6830Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 30Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 308 µm7,50 mm300 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST2 190,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL1120-6830 - VARIPL1149-1240Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OHAqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH15 µm7,50 mm50 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST680,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL1149-1240 - VARIPL1149-1840Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OHSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL1149-1840 - VARIPL1149-6800Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH, Mixed-HAqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH, Mixed-H8 µm7,50 mm300 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST2 330,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL1149-6800 - VARIPL1149-6840Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 40Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 408 µm7,50 mm300 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST2 190,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL1149-6840 - VARIPL1149-6850Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 50Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 508 µm7,50 mm300 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST2 190,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL1149-6850 - VARIPL1149-6860Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 60Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 608 µm7,50 mm300 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST2 190,00 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL1149-6860
Polymer standards for GPC/SEC
Productinformatie
- PartikelgrootteØ inw.LengteBeschikbaarheidPrice
- VARIPL2010-0100PS calibration kit, S-M-10, 10×0,5 gSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL2010-0100 - VARIPL2010-0101PS calibration kit, S-L-10, 10×0,5 gSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL2010-0101 - VARIPL2010-0103PS calibration kit, S-H-10, 10×0,5 gSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL2010-0103 - VARIPL2010-0201Pre-weighted calibration kit, EasiVial PS-HSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL2010-0201 - VARIPL2080-0201Pre-weighted calibration kit, EasiVial PEG/PEOSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL2080-0201
Accessories
Productinformatie
- PartikelgrootteØ inw.LengteBeschikbaarheidPrice
- VARIPL1449-0201PL aquagel-OH 15μm repair gelSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL1449-0201 - VARIPL1449-0801PL aquagel-OH 8μm repair gelSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.VARIPL1449-0801