Orders LinkContactUsLinkComponent
QuEChERS dispersive kits
QuEChERS dispersive kits
   Duurzame opties beschikbaar
Leverancier:   Agilent
QuEChERS dispersive kits
Leverancier:  Agilent
   Duurzame opties beschikbaar
Certificaten
QuEChERS dispersive kits
QuEChERS dispersive kits
27 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Step 2: Dispersive SPE cleanup
Select the dispersive SPE kit suited to the type of food being analysed and the method you are following. In this step, an aliquot of the sample extract from step one (see QuEChERS extraction kits) is added to a 2 or 15 ml centrifuge tube containing a small amount of SPE sorbent and MgSO₄. The sorbent will pull out interfering matrix materials from the sample, while the MgSO₄ helps remove excess water and improve analyte partitioning.
Product Family Options
AOAC 2007.01 method
Productinformatie
  • Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • HEWL5982-5022
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 160,00 €
    160,00 €
    1 * 100 ST
       160,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5022
  • HEWL5982-5022CH
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 150 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 150 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 188,00 €
    188,00 €
    1 * 1 ST
       188,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5022CH
  • HEWL5982-5058
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 1200 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 1200 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 144,00 €
    144,00 €
    1 * 100 ST
       144,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5058
  • HEWL5982-5058CH
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 1200 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 1200 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 168,00 €
    168,00 €
    1 * 1 ST
       168,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5058CH
  • HEWL5982-5122
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 50 mg C18EC, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 50 mg C18EC, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 163,00 €
    163,00 €
    1 * 100 ST
       163,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5122
  • HEWL5982-5158
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 400 mg C18EC, 1200 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 400 mg C18EC, 1200 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 145,00 €
    145,00 €
    1 * 50 ST
       145,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5158
  • HEWL5982-5158CH
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 400 mg C18EC, 1200 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 400 mg C18EC, 1200 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 176,00 €
    176,00 €
    1 * 1 ST
       176,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5158CH
  • HEWL5982-5222
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 50 mg GCB, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 50 mg GCB, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 271,00 €
    271,00 €
    1 * 100 ST
       271,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5222
  • HEWL5982-5258
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 400 mg GCB, 1200 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 400 mg GCB, 1200 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 239,00 €
    239,00 €
    1 * 100 ST
       239,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5258
  • HEWL5982-5258CH
    Tube with 400 mg primary secondary amine, 400 mg GCB, 1200 mg magnesium sulphate: with ceramic homogenisers, removes polar organic acids, some sugars and lipids, and carotinoides and chlorophyll, not for use with planar pesticide
    Tube with 400 mg primary secondary amine, 400 mg GCB, 1200 mg magnesium sulphate: with ceramic homogenisers, removes polar organic acids, some sugars and lipids, and carotinoides and chlorophyll, not for use with planar pesticide
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 273,00 €
    273,00 €
    1 * 1 ST
       273,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5258CH
  • HEWL5982-5421
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 50 mg GCB, 150 mg magnesiumsulfaat, 50 mg C18EC: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 50 mg primaire/secundaire amine, 50 mg GCB, 150 mg magnesiumsulfaat, 50 mg C18EC: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 287,00 €
    287,00 €
    1 * 100 ST
       287,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5421
  • HEWL5982-5456
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 400 mg GCB, 1200 mg magnesiumsulfaat, 400 mg C18EC: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 400 mg primaire/secundaire amine, 400 mg GCB, 1200 mg magnesiumsulfaat, 400 mg C18EC: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 341,00 €
    341,00 €
    1 * 100 ST
       341,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5456
  • HEWL5982-4921
    Buisje met 25 mg C18, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert biologische matrixinterferenties, waaronder hydrofobe stoffen (vetten, lipiden) en eiwitten
    Buisje met 25 mg C18, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert biologische matrixinterferenties, waaronder hydrofobe stoffen (vetten, lipiden) en eiwitten
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 176,00 €
    176,00 €
    1 * 1 ST
       176,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-4921
  • HEWL5982-4956
    Buisje met 150 mg C18, 900 mg magnesiumsulfaat: verwijdert biologische matrixinterferenties, waaronder hydrofobe stoffen (vetten, lipiden) en eiwitten
    Buisje met 150 mg C18, 900 mg magnesiumsulfaat: verwijdert biologische matrixinterferenties, waaronder hydrofobe stoffen (vetten, lipiden) en eiwitten
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 166,00 €
    166,00 €
    1 * 1 ST
       166,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-4956
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
European method EN 15662
Productinformatie
  • Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • HEWL5982-5021
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 160,00 €
    160,00 €
    1 * 100 ST
       160,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5021
  • HEWL5982-5021CH
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 150 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 150 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 197,00 €
    197,00 €
    1 * 1 ST
       197,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5021CH
  • HEWL5982-5056CH
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 900 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 900 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 168,00 €
    168,00 €
    1 * 1 ST
       168,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5056CH
  • HEWL5982-5121
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 25 mg C18EC, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 25 mg C18EC, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 160,00 €
    160,00 €
    1 * 100 ST
       160,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5121
  • HEWL5982-5121CH
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 25 mg C18EC, 150 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 25 mg C18EC, 150 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 197,00 €
    197,00 €
    1 * 1 ST
       197,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5121CH
  • HEWL5982-5156
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 150 mg C18EC, 900 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 150 mg C18EC, 900 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 145,00 €
    145,00 €
    1 * 100 ST
       145,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5156
  • HEWL5982-5156CH
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 150 mg C18EC, 900 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 150 mg C18EC, 900 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers, meer lipiden en sterol
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 1 ST
       173,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5156CH
  • HEWL5982-5221
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 2,5 mg GCB, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 2,5 mg GCB, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 230,00 €
    230,00 €
    1 * 100 ST
       230,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5221
  • HEWL5982-5256
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 15 mg GCB, 900 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 15 mg GCB, 900 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 186,00 €
    186,00 €
    1 * 100 ST
       186,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5256
  • HEWL5982-5256CH
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 15 mg GCB, 900 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 15 mg GCB, 900 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, en carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 216,00 €
    216,00 €
    1 * 1 ST
       216,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5256CH
  • HEWL5982-5321
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 7,5 mg GCB, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus hoge concentraties carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 25 mg primaire/secundaire amine, 7,5 mg GCB, 150 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus hoge concentraties carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 239,00 €
    239,00 €
    1 * 100 ST
       239,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5321
  • HEWL5982-5356
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 45 mg GCB, 900 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus hoge concentraties carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 45 mg GCB, 900 mg magnesiumsulfaat: verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus hoge concentraties carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 184,00 €
    184,00 €
    1 * 100 ST
       184,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5356
  • HEWL5982-5356CH
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 45 mg GCB, 900 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus hoge concentraties carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    Buisje met 150 mg primaire/secundaire amine, 45 mg GCB, 900 mg magnesiumsulfaat: met keramische homogenisatoren, verwijdert polaire organische zuren, sommige suikers en lipiden, plus hoge concentraties carotenoïden en chlorofyl, niet voor gebruik met planaire pesticiden
    15 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 228,00 €
    228,00 €
    1 * 1 ST
       228,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL5982-5356CH
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.