Molecular model: DNA, Molymod®
Molecular model of DNA with four bases
Catalogus # SPIRMKO-ACGT-53
Marketsource
Leverancier: SPIRING ENTERPRISES
Molecular model: DNA, Molymod®
Catalogus # SPIRMKO-ACGT-53
Leverancier: SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Ga naar:
Product Details & Documents
This molecular model can show how the bases (adenin, cytosin, guanin, thymin) are combined through triple and double hydrogen bonds.
Specificaties
- Omschrijving:Molecular model of DNA with four bases
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.