2,2,4-Trimethylpentane ≥99.0% (by GC) for HPLC
Catalogus # TCIAI0276-500ML
Leverancier: TCI
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 mL
- Seq:2725
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Absorbance (210nm):max. 0.500
- Absorbance (220nm):max. 0.200
- Absorbance (230nm):max. 0.080
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:114.23 g/mol
Merck index:14,05193
Kokend Pt:99°C
Smelten Pt:–107 °C
Dichtheid:0,692 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:-9°C
Flits Pt:–9°C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:208-759-1
UN:1262
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:540-84-1
Formule:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MDL-nummer:MFCD00008943