Methanol ≥99.8% (by GC) for HPLC
Catalogus # TCIAM0628-500ML
Leverancier: TCI
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 mL
- Seq:2725
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.8 %
- Absorbance (210nm):max. 0.700
- Absorbance (220nm):max. 0.400
- Absorbance (230nm):max. 0.200
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:32.04 g/mol
Merck index:14,05957
Kokend Pt:64°C
Smelten Pt:–98 °C
Dichtheid:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:12°C (gesloten beker)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
BEREIKEN:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
CAS-nummer:67-56-1
Formule:CH₃OH
MDL-nummer:MFCD00004595