1-Butaanol ≥99.0% (by GC) for HPLC
Catalogus # TCIAB0944-500ML
Leverancier: TCI
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 mL
- Seq:2725
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Absorbance (210nm):max. 1.000
- Absorbance (220nm):max. 0.500
- Absorbance (230nm):max. 0.250
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:74.12 g/mol
Merck index:14,01540
Kokend Pt:118°C
Smelten Pt:–89 °C
Dichtheid:0,812 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:37°C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:200-751-6
UN:1120
ADR:3,III
BEREIKEN:01-2119484630-38
:GHS02
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:71-36-3
Formule:H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00002964