Gereguleerde voeding en batterijlader, 5 tot 29 V, 4,5 A, ALF2902M / 60 W
139-0419
: ELC
- Omschrijving:Voeding, meerdere voltages, 5 tot 29 V schakelbaar, met batterijlader (12 of 24 V), max. 5 A
- Model:ALF2902M
- Ingangsspanning:190 - 253 V
- Bereik/instellingsstappen uitgangsstroom:5 A (at 29 V), 2,5 A (at 24 V), 3,5 A (at 12 V), 4 A (at 5 V)
- Bereik/instellingsstappen uitgangsspanning:5 to 29 V (12 settings)
- Vermogen:60 W
- Gewicht:0,52 kg
- b×d×h:106×92×58 mm
- VPE:1
- Uitgangsrimpel <3 mV rms
- 12 instellingen in stappen van 2 V met ±1 V instelbereik
- 12 of 24 V oplaadfunctie loodzuuraccu
- Aan/uit-schakelaar, opladerpositie-en statusindicatoren
- Bescherming tegen kortsluiting en omgekeerde polariteit
: Conform RoHS