ContactUsLinkComponent
Instelbare voeding, 2 × 0 tot 30 V, 2 × 0 tot 3 A, ALR3003D / 180 W
Instelbare voeding, 2 × 0 tot 30 V, 2 × 0 tot 3 A, ALR3003D / 180 W
  139-0396
 :  ELC
undefined
Instelbare voeding, 2 × 0 tot 30 V, 2 × 0 tot 3 A, ALR3003D / 180 W
  139-0396
 :  ELC
  • Omschrijving:
    Voeding, dubbel, instelbaar, 2 × 0 tot 30 V, ±0 tot 30 V, 0 tot 60 V; 0 tot 3 A of 0 tot 6 A
  • Model:
    ALR3003D
  • Ingangsspanning:
    230 V
  • Bereik/instellingsstappen uitgangsstroom:
    0 to 3 A or 0 to 6 A
  • Bereik/instellingsstappen uitgangsspanning:
    2× 0 to 30 V, ±0 to 30 V, 0 to 60 V
  • Vermogen:
    180 W
  • Gewicht:
    6,11 kg
  • b×d×h:
    285×225×151 mm
  • VPE:
    1
  • Digitale weergave van spanning en stroom
  • Selectieknop automatische modus: afzonderlijk, traceren en serie
  • Fijnafstelling spanning
  • Stille temperatuurgestuurde ventilatorkoeling
 : Conform RoHS