ContactUsLinkComponent
Instelbare voeding, 0 tot 30 V, 0 tot 3 A, ALR3003 / 90 W
Instelbare voeding, 0 tot 30 V, 0 tot 3 A, ALR3003 / 90 W
Catalog # 139-0395
Supplier:  ELC
undefined
Instelbare voeding, 0 tot 30 V, 0 tot 3 A, ALR3003 / 90 W
Catalog # 139-0395
Supplier:  ELC
Specifications
  • Omschrijving:
    Voeding, instelbaar, 0 tot 30 V, 0 tot 3 A
  • Model:
    ALR3003
  • Ingangsspanning:
    230 V
  • Bereik/instellingsstappen uitgangsstroom:
    0 - 3 A
  • Bereik/instellingsstappen uitgangsspanning:
    0 - 30 V
  • Vermogen:
    90 W
  • Gewicht:
    3,51 kg
  • b×d×h:
    218×238×90 mm
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
  • Digitale weergave van spanning en stroom
  • Grove of fijne afstelling spanning
  • Automatische constante spanning of stroom
  • Netsnoerbehuizing
  • Bescherming tegen kortsluiting
  • Gecontroleerde ventilatorkoeling
Certifications: Conform RoHS