General-purpose thermometer
−10…+250 °C, NS 14/23, Blue spirit
Catalogus # 620-2290
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
Spirit thermometers.
An integral ground glass cone on the stem allows direct fitting into Quickfit® jointed apparatus. Spirit thermometers have blue or green spirit for improved visibility.
Specificaties
- Seq:01
- Indeling:NS 14/23
- Vulling:Blue spirit
- Meetbereik:−10…+250 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.