Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-format Quatrorack systems
Multi-format Quatrorack systems
30 mm, natuur, 4/12/32, 50/15/1,5 ml
Catalogus # GREI999251_1
Leverancier:   Greiner Bio-One
Multi-format Quatrorack systems
Catalogus # GREI999251_1
Leverancier:  Greiner Bio-One
Multi-format Quatrorack systems
30 mm, natuur, 4/12/32, 50/15/1,5 ml
Price
80,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for supporting 50 ml centrifuge tubes.
Specificaties
  • Voor buizen:
    50/15/1,5 ml
  • Boring Ø:
    30 mm
  • Aant. gaten:
    4/12/32
  • Kleur:
    natuur
  • Seq:
    07