Analogue stopwatch
Stopwatch, 0 - 30 min
Catalogus # HECH41978010
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Solid metal stopwatch with 7 jewels.
- Graduation 0 to 60 in 1/5 seconds and 1/100 minutes
- Timing capacity: Up to 30 minutes
- Impact, dust and water resistant
Specificaties
- Omschrijving:Stopwatch, 0 - 30 min
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.