Storage Boxes, 96 Well
Leverancier: Greiner Bio-One
Over dit artikel
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
- Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
- Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
- Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
- Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- GREI975502BE
- GREI975502_1
- 391-3726
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:
- ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- CapaciteitMateriaalBeschikbaarheidPrice
- GREI975502BEOpbergdoos met ID-kaart en deksel, zonder tubes, niet sterielOpbergdoos met ID-kaart en deksel, zonder tubes, niet steriel1,2 ml in each tubePCDiscontinued-Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.GREI975502BEEnvironmentally PreferableMilieu certificering - GREI975502_1Opbergdoos met ID-kaart en deksel, zonder tubes, niet sterielOpbergdoos met ID-kaart en deksel, zonder tubes, niet steriel1,2 ml in each tubePCLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST55,50 €Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.GREI975502_1Environmentally PreferableMilieu certificering - 391-3726Opbergdoos met deksel en ID-kaart, ingelegd met PP-vaten met 96 wells, niet-sterielOpbergdoos met deksel en ID-kaart, ingelegd met PP-vaten met 96 wells, niet-steriel1,2 ml in each tubePCLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST84,10 €Specificaties:
Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.391-3726Environmentally PreferableLage impact op de fabricageMilieu certificeringISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)Lage impact op de fabricage
PCR Tubes for 96 well storage boxes
Productinformatie
- Catalogus #KleurOmschrijvingCapaciteitBeschikbaarheidPrice
- natuurTube strips,with attached 8-cap strips, non sterile, Ø 8,5 mm, height 44 mm1,3 mlLog in voor beschikbaarheid1 * 1.000 ST295,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.