Pasteur pipettes, disposable
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Over dit artikel
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
- Long tapered tip
- With constriction for cotton plug
- Available with or without cotton plug
: ISO 7712
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
- Long tapered tip
- With constriction for cotton plug
- Available with or without cotton plug
: ISO 7712
Product Family Options
Short form
Productinformatie
- CapaciteitØ uitw.LengteVerpaktBeschikbaarheidPrice
- HECH40567091Pre-pluggedPre-plugged2 ml7 mm150 mm250 per doos, 4 dozen per verpakkingLog in voor beschikbaarheid1 * 1.000 ST125,00 €
- HECH40567001Non plugged
Long form
Productinformatie
- CapaciteitØ uitw.LengteVerpaktBeschikbaarheidPrice
- HECH40567092Pre-plugged
- HECH40567002Non plugged