Ethyleendiamine analytical reagent
Leverancier: Bernd Kraft
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- CAS-nummer:107-15-3
- Formule:C₂H₈N₂
- MDL-nummer:MFCD00008204
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- Merck index:13,03829
- Kokend Pt:117 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:8,5 °C
- Dichtheid:0,898 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:34 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-468-6
- UN:1604
- ADR:8,II
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- CAS-nummer:107-15-3
- Formule:C₂H₈N₂
- MDL-nummer:MFCD00008204
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- Merck index:13,03829
- Kokend Pt:117 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:8,5 °C
- Dichtheid:0,898 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:34 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-468-6
- UN:1604
- ADR:8,II
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information