Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
Leverancier:  VARIAN
Certificaten
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
EnvirElut™ sorbents are specially designed for the extraction of a wide range of compounds from aqueous matrices. EnvirElut™ PAH and Pesticides are available in standard SPE straight barrel cartridges, which can be used on conventional vacuum manifolds such as the Vac Elut SPS 24.
  • Extreme purity offers cleanliness in extract
  • High capacity allows for the processing of large sample volumes
  • Broad compound specificity
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • VARI12102158
  • VARI12272005
  • VARI12272004
  • VARI12272001
  • VARI12272011
  • VARI12272020
  • Koolstofgehalte:
  • 18,0%
  • 18,0%
  • 18,0%
  • 18,0%
  • 18,0%
  • Endcapping:
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Oppervlakte:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Fase
    Capaciteit
    Bedgewicht
    Beschikbaarheid
    Price
  • VARI12102158
    Straight barrel cartridge NH2
    Straight barrel cartridge NH2
    EnvirElut
    3 ml
    100/500 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 332,00 €
    332,00 €
    1 * 1 ST
       332,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102158
    Koolstofgehalte
    Endcapping
    Oppervlakte
  • VARI12272005
    Straight barrel cartridge PAH
    Straight barrel cartridge PAH
    EnvirElut
    6 ml
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 30 ST
       189,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272005
    Koolstofgehalte
    18,0%
    Endcapping
    Neen
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • VARI12272004
    Straight barrel cartridge Pesticide
    Straight barrel cartridge Pesticide
    EnvirElut
    6 ml
    500 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 156,00 €
    156,00 €
    1 * 30 ST
       156,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272004
    Koolstofgehalte
    18,0%
    Endcapping
    Neen
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • VARI12272001
    Straight barrel cartridge oil and grease
    Straight barrel cartridge oil and grease
    EnvirElut
    20 ml
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 322,00 €
    322,00 €
    1 * 20 ST
       322,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272001
    Koolstofgehalte
    18,0%
    Endcapping
    Neen
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • VARI12272011
    Straight barrel cartridge W/20ml Aquasep Celite
    Straight barrel cartridge W/20ml Aquasep Celite
    EnvirElut
    20 ml
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 303,00 €
    303,00 €
    1 * 20 ST
       303,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272011
    Koolstofgehalte
    18,0%
    Endcapping
    Neen
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • VARI12272020
    Straight barrel cartridge US EPA 1664
    Straight barrel cartridge US EPA 1664
    EnvirElut
    20 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 331,00 €
    331,00 €
    1 * 20 ST
       331,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272020
    Koolstofgehalte
    18,0%
    Endcapping
    Neen
    Oppervlakte
    500 m²/g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.