À propos de cet article
Deze tafelmodel meters met pH/ISE-, geleidbaarheids- en opgeloste zuurstof/RDO-modules voldoen aan de meest uitdagende toepassingen voor pH, ionenconcentratie, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en temperatuur. De meters bieden verwisselbare meetmodules waarmee meerdere gebruikers vier afzonderlijke kanalen kunnen aanpassen aan hun specifieke eisen.
- Kleurendisplay met instelbare tekstgroottes; numeriek toetsenbord; meetstabiliteitsindicator op het scherm
- Auto-Read om een stabiele meting vast te houden; tien met een wachtwoord beveiligde methoden per kanaal
- Hoorbare alarmen waarschuwen gebruikers automatisch wanneer een ingestelde offsetwaarde, hoge/lage grenswaarde en kalibratietijdsinterval zijn bereikt
- Meng oplossingen gelijkmatig met behulp van maximaal twee metergestuurde roersondes die gemakkelijk te plaatsen zijn en tussen monsters snel kunnen worden gespoeld
- Datalog verzamelt en datum-/tijdstempels tot 2000 meetsets met optionele elektrode-ID, monster-ID en account-ID
- In het kalibratielogboek worden de tien meest recente kalibraties per parameter opgeslagen met een zichtbare grafiek voor meerpunts-pH- en ISE-kalibraties
- Meter vergemakkelijkt gegevensoverdracht naar een computer via USB- of RS232-verbindingen
Behuizing met IP 54-classificatie is bestand tegen stof en spatten en kan aan de muur worden gemonteerd als de tafelruimte beperkt is.
Bij gebruik in combinatie met de Orion Navigator Pro-software is de Orion Versa Star Pro-meter ontworpen om elektronische gegevensrecords en audittrails met wachtwoordbeveiliging te creëren, die kunnen worden gebruikt om te helpen bij de vereisten van 21 CFR Part 11 in combinatie met de juiste IT-protocollen, SOP's en trainingsgegevens.*Orion Navigator Pro-software biedt systeemtoegang op meerdere niveaus voor een beheerder en maximaal 10 gebruikers. De systeembeheerder kan het toegangsniveau van elke gebruiker aanpassen, van volledige systeemtoegang tot alleen basisgegevensverzameling. De Navigator Pro-software bestuurt alle meterfuncties, inclusief meterinstellingen, kalibratie, meting en rapportage om de gegevensintegriteit te helpen waarborgen en een volledig audittraject te bieden.
Kenmerken en voordelen
- Genereert elektronische records en handtekeningen
- Creëert audit trail-rapport voor elektronische records
- Beperkt de toegang tot geautoriseerde personen
- Wachtwoordbeveiliging met systeembeheerder en maximaal 10 gebruikers
- Volledige computerbesturing van meterfuncties, inclusief instellen, kalibreren en meten
- Papierloos archiveringssysteem
Kits omvatten bovendien: 8157BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-elektrode met epoxylichaam, 013005MD Orion DuraProbe 4-cels (K=0,475) geleidbaarheidssensor, 083005MD Orion polarografische sensor voor opgeloste zuurstof, 096019 Orion Star-roersonde, 810199 ROSS pH-buffer- en oplossingskit, 011007 Orion 1413 µS-geleidbaarheidsstandaard, 080513 DO-onderhoudsset, BZV-adapter/trechter/roerder.
Spécifications
- Catalog No:
- ORIOVSTAR90
- ORIOVSTAR91
- ORIOVSTAR92
- ORIOVSTAR93
- Model:
- Orion™ Versa Star Pro™
- Orion™ Versa Star Pro™
- Orion™ Versa Star Pro™
- Orion™ Versa Star Pro™
- pH - bereik:
- -2.000...+20.000
- -2.000...+20.000
- -2.000...+20.000
- -2.000...+20.000
- pH - resolutie:
- 0,1/0,01/0,001
- 0,1/0,01/0,001
- 0,1/0,01/0,001
- 0,1/0,01/0,001
- pH - nauwkeurigheid:
- ±0,002
- ±0,002
- ±0,002
- ±0,002
- pH - kalibratie:
- Max. 6 punten
- Max. 6 punten
- Max. 6 punten
- Max. 6 punten
- mV - bereik:
- ±2000,0
- ±2000,0
- ±2000,0
- ±2000,0
- mV - resolutie:
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- mV - nauwkeurigheid:
- ± 0,2 of 0,05% van uitlezing( welke het grootst is)
- ± 0,2 of 0,05% van uitlezing( welke het grootst is)
- ± 0,2 of 0,05% van uitlezing( welke het grootst is)
- ± 0,2 of 0,05% van uitlezing( welke het grootst is)
- mV - kalibratie:
- 1 punt
- 1 punt
- 1 punt
- 1 punt
- ISE bereik:
- 0,0001 - 19990 ppm
- 0,0001 - 19990 ppm
- 0,0001 - 19990 ppm
- 0,0001 - 19990 ppm
- ISE resolutie:
- 0,0001 minimaal, 1 tot 4 significante cijfers (door gebruiker te selecteren)
- 0,0001 minimaal, 1 tot 4 significante cijfers (door gebruiker te selecteren)
- 0,0001 minimaal, 1 tot 4 significante cijfers (door gebruiker te selecteren)
- 0,0001 minimaal, 1 tot 4 significante cijfers (door gebruiker te selecteren)
- ISE nauwkeurigheid:
- ±0,2 mV of ±0,05% van uitlezing (afhankelijk van welke groter is)
- ±0,2 mV of ±0,05% van uitlezing (afhankelijk van welke groter is)
- ±0,2 mV of ±0,05% van uitlezing (afhankelijk van welke groter is)
- ±0,2 mV of ±0,05% van uitlezing (afhankelijk van welke groter is)
- ISE kalibratie:
- Max. 6 punten
- Max. 6 punten
- Max. 6 punten
- Max. 6 punten
- ISE eenheden:
- ppm, Molar, mg/L, %, ppb or none
- ppm, Molar, mg/L, %, ppb or none
- ppm, Molar, mg/L, %, ppb or none
- ppm, Molar, mg/L, %, ppb or none
- Geleidbaarheidsbereik:
- 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
- Geleidbaarheidsresolutie:
- 0,001 μS minimaal, automatisch bereik tot 4 significante cijfers
- 0,001 μS minimaal, automatisch bereik tot 4 significante cijfers
- 0,001 μS minimaal, automatisch bereik tot 4 significante cijfers
- 0,001 μS minimaal, automatisch bereik tot 4 significante cijfers
- Geleidbaarheid nauwkeurigheid:
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer(> 3 μS); 0,5% of reading ±0,01 μS (≤ 3 μS)
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer(> 3 μS); 0,5% of reading ±0,01 μS (≤ 3 μS)
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer(> 3 μS); 0,5% of reading ±0,01 μS (≤ 3 μS)
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer(> 3 μS); 0,5% of reading ±0,01 μS (≤ 3 μS)
- Geleidbaarheid celconstante:
- 0.001 - 199,9 cm⁻¹
- 0.001 - 199,9 cm⁻¹
- 0.001 - 199,9 cm⁻¹
- 0.001 - 199,9 cm⁻¹
- Geleidbaarheid kalibratie:
- maximaal 6
- maximaal 6
- maximaal 6
- maximaal 6
- Weerstand - bereik:
- 2 Ω/cm - 100,0 MΩ/cm
- 2 Ω/cm - 100,0 MΩ/cm
- 2 Ω/cm - 100,0 MΩ/cm
- 2 Ω/cm - 100,0 MΩ/cm
- Weerstand - nauwkeurigheid:
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- 1,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- Weerstandsresolutie:
- 1 Ω/cm / 0,1 MΩ/cm
- 1 Ω/cm / 0,1 MΩ/cm
- 1 Ω/cm / 0,1 MΩ/cm
- 1 Ω/cm / 0,1 MΩ/cm
- Zoutgehalte - bereik:
- 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
- 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
- 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
- 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
- Zoutgehalte - resolutie:
- 0,01 psu of minimaal 0,01 ppt, automatisch bereik
- 0,01 psu of minimaal 0,01 ppt, automatisch bereik
- 0,01 psu of minimaal 0,01 ppt, automatisch bereik
- 0,01 psu of minimaal 0,01 ppt, automatisch bereik
- Zoutgehalte - nauwkeurigheid:
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- TDS - bereik:
- 0.001 - 200,0 ppm
- 0.001 - 200,0 ppm
- 0.001 - 200,0 ppm
- 0.001 - 200,0 ppm
- TDS - resolutie:
- Minimaal 0,001 ppm, automatisch bereik tot 4 significante cijfers
- Minimaal 0,001 ppm, automatisch bereik tot 4 significante cijfers
- Minimaal 0,001 ppm, automatisch bereik tot 4 significante cijfers
- Minimaal 0,001 ppm, automatisch bereik tot 4 significante cijfers
- TDS - nauwkeurigheid:
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- 0,5% van meetwaarde ±1 cijfer
- TDS - conversiefactor:
- Linear (0,02 - 9,99)
- Linear (0,02 - 9,99)
- Linear (0,02 - 9,99)
- Linear (0,02 - 9,99)
- DO concentratie:
- DO: 0,00 - 90,00 mg/L; RDO: 0,00 - 50,00 mg/L
- DO: 0,00 - 90,00 mg/L; RDO: 0,00 - 50,00 mg/L
- DO: 0,00 - 90,00 mg/L; RDO: 0,00 - 50,00 mg/L
- DO: 0,00 - 90,00 mg/L; RDO: 0,00 - 50,00 mg/L
- Opgeloste zuurstof - resolutie:
- 0,01/0,1 mg/L
- 0,01/0,1 mg/L
- 0,01/0,1 mg/L
- 0,01/0,1 mg/L
- Opgeloste zuurstof - verzadiging:
- 0,0 - 600,0 %
- 0,0 - 600,0 %
- 0,0 - 600,0 %
- 0,0 - 600,0 %
- DO nauwkeurigheid:
- DO: ±0,2 mg/l of ±2% van meetwaarde (afhankelijk van welke groter is)
RDO: ±0,1 mg/l (tot 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% van meetwaarde (tot 50 mg/l)
±2% verzadiging of ±2% van meetwaarde, afhankelijk van welke groter is - DO: ±0,2 mg/l of ±2% van meetwaarde (afhankelijk van welke groter is)
RDO: ±0,1 mg/l (tot 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% van meetwaarde (tot 50 mg/l)
±2% verzadiging of ±2% van meetwaarde, afhankelijk van welke groter is - DO: ±0,2 mg/l of ±2% van meetwaarde (afhankelijk van welke groter is)
RDO: ±0,1 mg/l (tot 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% van meetwaarde (tot 50 mg/l)
±2% verzadiging of ±2% van meetwaarde, afhankelijk van welke groter is - DO: ±0,2 mg/l of ±2% van meetwaarde (afhankelijk van welke groter is)
RDO: ±0,1 mg/l (tot 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10% van meetwaarde (tot 50 mg/l)
±2% verzadiging of ±2% van meetwaarde, afhankelijk van welke groter is
- Opgeloste zuurstof - bereik barometerdruk:
- 400 - 850 mmHg
- 400 - 850 mmHg
- 400 - 850 mmHg
- 400 - 850 mmHg
- Temperatuurbereik:
- –5,0...+105,0 °C
- –5,0...+105,0 °C
- –5,0...+105,0 °C
- –5,0...+105,0 °C
- Temperatuurresolutie:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Temperatuurnauwkeurigheid:
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- Temperatuurkalibratie:
- 1 punt verschil
- 1 punt verschil
- 1 punt verschil
- 1 punt verschil
- Temperatuurcompensatie:
- Lineair, nLFn (niet-lineair ultrapuur water), nLFU (niet-lineair ultrapuur ontgast water), EP (uit met waarschuwing) of uit
- Lineair, nLFn (niet-lineair ultrapuur water), nLFU (niet-lineair ultrapuur ontgast water), EP (uit met waarschuwing) of uit
- Lineair, nLFn (niet-lineair ultrapuur water), nLFU (niet-lineair ultrapuur ontgast water), EP (uit met waarschuwing) of uit
- Lineair, nLFn (niet-lineair ultrapuur water), nLFU (niet-lineair ultrapuur ontgast water), EP (uit met waarschuwing) of uit
- Aflezing:
- Grafisch kleuren-lcd met achtergrondverlichting
- Grafisch kleuren-lcd met achtergrondverlichting
- Grafisch kleuren-lcd met achtergrondverlichting
- Grafisch kleuren-lcd met achtergrondverlichting
- Voeding:
- Universele AC-adapter, 0 - 60 Hz, 100 - 240 VAC
- Universele AC-adapter, 0 - 60 Hz, 100 - 240 VAC
- Universele AC-adapter, 0 - 60 Hz, 100 - 240 VAC
- Universele AC-adapter, 0 - 60 Hz, 100 - 240 VAC
- Conformiteit:
- IP 54
- IP 54
- IP 54
- IP 54
- Bedrijfstemperatuurbereik:
- 5...45 °C (ambient)
- 5...45 °C (ambient)
- 5...45 °C (ambient)
- 5...45 °C (ambient)
- Geheugen - logboekfunctie:
- Automatische datalogging met Auto-Read, Timed en Single Shot meetmodi; handmatige datalogging met continue meetmodus
- Automatische datalogging met Auto-Read, Timed en Single Shot meetmodi; handmatige datalogging met continue meetmodus
- Automatische datalogging met Auto-Read, Timed en Single Shot meetmodi; handmatige datalogging met continue meetmodus
- Automatische datalogging met Auto-Read, Timed en Single Shot meetmodi; handmatige datalogging met continue meetmodus
- Geheugen capaciteit:
- 2000 punten
- 2000 punten
- 2000 punten
- 2000 punten
- Talen:
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- Aansluitingen:
- BNC (pH of ISE), 8-polig Mini-DIN (temperatuur), referentiepenpunt, 8-polig Mini-DIN (geleidbaarheid met temperatuursonde), 9-polig Mini-DIN (RDO of polarografische DO met temperatuursonde) , 2 roeringangen
- BNC (pH of ISE), 8-polig Mini-DIN (temperatuur), referentiepenpunt, 8-polig Mini-DIN (geleidbaarheid met temperatuursonde), 9-polig Mini-DIN (RDO of polarografische DO met temperatuursonde) , 2 roeringangen
- BNC (pH of ISE), 8-polig Mini-DIN (temperatuur), referentiepenpunt, 8-polig Mini-DIN (geleidbaarheid met temperatuursonde), 9-polig Mini-DIN (RDO of polarografische DO met temperatuursonde) , 2 roeringangen
- BNC (pH of ISE), 8-polig Mini-DIN (temperatuur), referentiepenpunt, 8-polig Mini-DIN (geleidbaarheid met temperatuursonde), 9-polig Mini-DIN (RDO of polarografische DO met temperatuursonde) , 2 roeringangen
- Uitgangen:
- RS232, USB (2)
- RS232, USB (2)
- RS232, USB (2)
- RS232, USB (2)
- Aantal kanalen:
- 4 - customisable with modules
- 4 - customisable with modules
- 4 - customisable with modules
- 4 - customisable with modules
- Kalibratie:
- pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
- pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
- pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
- pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
- Kalibratiepunten:
- 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
- 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
- 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
- 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
- b×d×h:
- 280×240×100 mm
- 280×240×100 mm
- 280×240×100 mm
- 280×240×100 mm
- Gewicht:
- 1,2 kg (modules add 0,2 kg each)
- 1,2 kg (modules add 0,2 kg each)
- 1,2 kg (modules add 0,2 kg each)
- 1,2 kg (modules add 0,2 kg each)
Spécifications
Informations associées
Orion Navigator Pro Software Specification
Fiche technique
Vers Star Pro Brochure df
Documentation produit
VersaStar Pro