Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterklemtang
Filterklemtang
Straight, blunt
Catalogus # MILFXX6200006P
Leverancier:   Merck
Filterklemtang
Catalogus # MILFXX6200006P
Leverancier:  Merck
Filterklemtang
Filterklemtang
Straight, blunt
Price
78,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Steriliseerbare filterpincetten gemaakt van roestvrij staal, met PP-beklede handgrepen (in drie verschillende kleuren).
Certificeringen:
Accessoire-informatie:
Bestelinformatie:
Levering:
Let op:
Specificaties
  • Type:
    Straight, blunt